Learn More
BUCHI Cartouches de chromatographie Flash FlashPure ID C18
Les cartouches FlashPure ID sont conçues pour les systèmes de chromatographie BUCHI Pure. La technologie RFID intégrée transfère automatiquement les paramètres et les données des cartouches vers le système flash.
Marque:  BUCHI 145152103
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16390276
  • 106.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: 1 pièce
Description
Description
  • Haute résolution de séparation grâce à une silice haute qualité
  • Pureté de fraction accrue grâce à une meilleure séparation
  • Évaporation plus rapide des plus petits volumes de fraction
  • Performances reproductibles d’un lot à l’autre
  • Augmentation du débit des échantillons grâce à une capacité de chargement élevée des échantillons
  • Économie de solvants : le rendement de purification requis est atteint plus rapidement
Spécification
Spécification
Silica - C18
12 g
200 psig
Cartouche Flash
Composés non polaires
FlashPure
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BUCHI Cartouches de chromatographie Flash FlashPure ID C18 > FlashPure ID ; phase stationnaire : C18 ; taille : 12 g ; quantité : 1 unité