Learn More
Cole-Parmer™ Tube capillaire Electrothermal™
Glass Capillary Tubes compatible with digital melting point apparatus.
Marque:  Cole-Parmer™ 03010-68
Code produit. 11674420
  • 499.77€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 09-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • 10 x 100 capillary tubes.
  • 2.0 mm O.D.
Spécification
Spécification
Tubes capillaires
2 mm
Point de fusion numérique électrothermique
1000 Pk.
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Cole-Parmer™ Tube capillaire Electrothermal™ > Dia. ext. : 2 mm