Learn More
Carl Zeiss™ Ampoule à filament halogène rectangulaire W 100
Offre un excellent éclairage des lampes halogènes dans le laboratoire.
Marque: Carl Zeiss™ 380059-1660-000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- 12 volts,100 watts
- Pour une utilisation dans des lampes halogènes
Spécification
Ampoule de microscope | |
Rectangulaires | |
100 W |
Standard WL Universal, photomikroskop III, IM 35, ICM 405, Axiom à l’UEM, Support ACM U dans le boîtier de lampe 100/250, boîtier de lampe Axioplan (1986) 100 N° 467259-9901/447215 | |
12 V |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Carl Zeiss™ Ampoule à filament halogène rectangulaire W 100 > Ampoule de microscope ; Filament halogène rectangulaire 12 V, 100 W
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu