Learn More
Fisherbrand™ Bouchons à un orifice en caoutchouc naturel
Utilisés à des fins de recherche en laboratoire.
Marque:  Fisherbrand™ RB009/1H
Code produit. 10410893
Description
Description
  • En caoutchouc naturel
  • Couleur rouge
  • Contient un orifice
Spécification
Spécification
3mm
46/55 IRHD
20/boîte
9 mm
Caoutchouc naturel
Pour un usage en laboratoire
20 mm
Rouge
11,5 mm
Bouchon
Nom du produit
Fisherbrand™ Bouchons à un orifice en caoutchouc naturel > Diamètre : 9 mm