Learn More
Epredia™ Lames de microtome jetables HP35
Les lames de microtome Epredia™ HP35 sont enduites, pour une coupe fiable et fine.
Marque: Epredia™ 3150734
Description
Utilisez les lames jetables de microtome Thermo Scientific™ HP35 pour les applications de routine avec une forte proportion de tissus plus durs.
- Profil haut
- Durabilité accrue
Spécification
Lames à profil haut | |
Conçue pour une coupe fine de qualité supérieure | |
Revêtu | |
0,01 in |
Haut | |
Oui | |
35° | |
0,31 mm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.