Learn More
Gosselin™ Récipients droits
Conçu pour le prélèvement, le stockage et le transport des échantillons vers les laboratoires. Les récipients droits Gosselin™ sont dotés d’un bouchon étanche.
Marque: Gosselin™ TP52C-002
104.41 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Le polypropylène incassable est spécialement conçu pour une utilisation dans les industries agroalimentaires, laitières et brassicoles
- Bouchons vissant LDPE inclus
- Le rebord interne étanche empêche les gouttes entre les filetages
- Niveau garanti de stérilité conforme à la norme ISO 11137 : NIVEAU DE STÉRILITÉ SAL 10-3
Spécification
Récipient à échantillons | |
Polypropylène | |
Stérile | |
CE, UL, ISO 11137 | |
PEBD | |
Naturel | |
Applications bactériologiques | |
Bouchon à vis en PEBD avec rebord interne étanche | |
380/paquet |
Oui | |
Droit, cylindrique | |
125 mL | |
Rouge | |
Bouchon à vis | |
52 mm | |
74 mm | |
Aucune étiquette |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25