Learn More
Kartell™ Ruban indicateur de stérilisation
Indique la stérilisation avec un simple changement de couleur du blanc au marron. Le ruban indicateur de stérilisation Kartell™ est utilisé avec les méthodes de stérilisation par autoclavage ou chaleur sèche.
16.95€ - 93.90€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 11140/2005 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour indiquer la stérilisation |
Longueur (métrique) | 50 m |
Matériau | Papier |
Indicateur de stérilisation | Oui |
Code produit | Marque | Méthode de stérilisation | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Méthode de stérilisation | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10073454
|
Kartell™
0105200 |
Autoclave |
16.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10245041
|
Kartell™
0105100 |
Méthode Poupinel (chaleur sèche) |
93.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Indique la stérilisation avec un simple changement de couleur du blanc au marron. Le ruban indicateur de stérilisation Kartell™ est utilisé avec les méthodes de stérilisation par autoclavage ou chaleur sèche.
- Le ruban indique la stérilisation
- Rubans disponibles pour l’autoclavage et les méthodes de stérilisation Poupinel :
- Ruban d’autoclavage : 20’ à +121°C ou 10’ à +125°C ou 5’ à +135°C
- Méthode Poupinel : chaleur sèche
- La couleur passe du blanc au marron
- Sans plomb s’il est correctement stocké
- Le ruban d’autoclavage peut être utilisé jusqu’à 3 ans à partir de la date de production
- Le ruban Poupinel peut être utilisé jusqu’à 24 mois à compter de la date de production
- Conforme à la norme ISO 11140:2005
Spécification
ISO 11140/2005 | |
50 m | |
Oui |
Pour indiquer la stérilisation | |
Papier | |
19 mm |