Learn More
Buerkle™ Sachets d’échantillonnage SteriBag™
Fabriqués en PE, exceptionnellement étanches et résistants à la déchirure. Les sachets d’échantillonnage Buerkle™ SteriBag™ sont stérilisés, disposent d’un système d’ouverture pratique et peuvent être étiquetés.
200.00€ - 301.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Polyéthylène |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10389720
![]() |
Buerkle™
5344-0061 |
60 ml | Sachet d’échantillonnage avec zone d’étiquetage |
212.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15306297
![]() |
Buerkle™
5344-1650 |
1650 ml | Sachet d’échantillonnage sans zone d’étiquetage |
234.00€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10135550
![]() |
Buerkle™
5344-0060 |
60 ml | Sachet d’échantillonnage sans zone d’étiquetage |
218.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10574021
![]() |
Buerkle™
5344-0181 |
150 ml | Sachet d’échantillonnage avec zone d’étiquetage |
218.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10607871
![]() |
Buerkle™
5344-0180 |
150 ml | Sachet d’échantillonnage sans zone d’étiquetage |
200.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10625951
![]() |
Buerkle™
5344-0541 |
450 ml | Sachet d’échantillonnage avec zone d’étiquetage |
251.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10490951
![]() |
Buerkle™
5344-0540 |
450 ml | Sachet d’échantillonnage sans zone d’étiquetage |
236.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10772141
![]() |
Buerkle™
5344-0721 |
650 ml | Sachet d’échantillonnage avec zone d’étiquetage |
301.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10658251
![]() |
Buerkle™
5344-0720 |
650 ml | Sachet d’échantillonnage sans zone d’étiquetage |
263.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10584021
![]() |
Buerkle™
5344-0811 |
800 ml | Sachet d’échantillonnage avec zone d’étiquetage |
291.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10544021
![]() |
Buerkle™
5344-0810 |
800 ml | Sachet d’échantillonnage sans zone d’étiquetage |
274.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10724784
![]() |
Buerkle™
5344-1651 |
1 650 ml | Sachet d’échantillonnage avec zone d’étiquetage |
265.00€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les sachets d’échantillonnage stérilisés SteriBag sont idéals pour les échantillons dans l’industrie chimique, pharmaceutique, médicale, la médecine vétérinaire et les denrées alimentaires. Les sachets sont fabriqués en PE, offrant ainsi une étanchéité et une résistance à la déchirure exceptionnelles.- Stérilisé
- Peuvent être étiquetés
- Étanche
- Gain d’espace
- Transparent
- Avec fermeture déchirable pratique
- Éprouvés des millions de fois
Spécification
Transparent | |
Polyéthylène | |
Stérile |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Sachets d’échantillonnage SteriBag™