Learn More
Buerkle™ Sachets d’échantillonnage SteriBag™
BIOPHARMA
Fabriqués en PE, exceptionnellement étanches et résistants à la déchirure. Les sachets d’échantillonnage Buerkle™ SteriBag™ sont stérilisés, disposent d’un système d’ouverture pratique et peuvent être étiquetés.
Marque:  Buerkle™ 5344-0540
222.20 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10490951
  • 236.00€ / 500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les sachets d’échantillonnage stérilisés SteriBag sont idéals pour les échantillons dans l’industrie chimique, pharmaceutique, médicale, la médecine vétérinaire et les denrées alimentaires. Les sachets sont fabriqués en PE, offrant ainsi une étanchéité et une résistance à la déchirure exceptionnelles.
  • Stérilisé
  • Peuvent être étiquetés
  • Étanche
  • Gain d’espace
  • Transparent
  • Avec fermeture déchirable pratique
  • Éprouvés des millions de fois
Spécification
Spécification
Sachet d’échantillonnage sans zone d’étiquetage
Ouverture déchirable
Idéaux pour les échantillons dans l’industrie chimique, pharmaceutique, médicale, la médecine vétérinaire et les denrées alimentaires
Stérile
Étanche
229 x 114 mm
114 mm
450 ml
Transparent
Polyéthylène
500
500/boîte
229 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Buerkle™ Sachets d’échantillonnage SteriBag™ > Capacité : 450 ml sans zone d’étiquetage