Learn More
Buerkle™ Sachets d’échantillonnage SteriBag™
BIOPHARMA
Fabriqués en PE, exceptionnellement étanches et résistants à la déchirure. Les sachets d’échantillonnage Buerkle™ SteriBag™ sont stérilisés, disposent d’un système d’ouverture pratique et peuvent être étiquetés.
Marque:  Buerkle™ 5344-0541
Code produit. 10625951
  • 251.00€ / 500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les sachets d’échantillonnage stérilisés SteriBag sont idéals pour les échantillons dans l’industrie chimique, pharmaceutique, médicale, la médecine vétérinaire et les denrées alimentaires. Les sachets sont fabriqués en PE, offrant ainsi une étanchéité et une résistance à la déchirure exceptionnelles.
  • Stérilisé
  • Peuvent être étiquetés
  • Étanche
  • Gain d’espace
  • Transparent
  • Avec fermeture déchirable pratique
  • Éprouvés des millions de fois
Spécification
Spécification
Sachet d’échantillonnage avec zone d’étiquetage
Ouverture déchirable
Idéaux pour les échantillons dans l’industrie chimique, pharmaceutique, médicale, la médecine vétérinaire et les denrées alimentaires
Stérile
Étanche
229 x 114 mm
114 mm
450 ml
Transparent
Polyéthylène
500
500/boîte
229 mm
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotJ103654 Type de certificatCertificat de conformité Date06/03/2025 Catalog Number5344-0541
Numéro de lotJ102383 Type de certificatCertificat de conformité Date12/12/2024 Catalog Number5344-0541
Numéro de lotJ101538 Type de certificatCertificat de conformité Date07/12/2024 Catalog Number5344-0541
Numéro de lotJ101016 Type de certificatCertificat de conformité Date07/12/2024 Catalog Number5344-0541
Numéro de lotJ100725 Type de certificatCertificat de conformité Date07/12/2024 Catalog Number5344-0541
Nom du produit
Buerkle™ Sachets d’échantillonnage SteriBag™ > Capacité : 450 ml avec zone d’étiquetage