Learn More
Buerkle™ Sachets d’échantillonnage SteriBag™
BIOPHARMA
Fabriqués en PE, exceptionnellement étanches et résistants à la déchirure. Les sachets d’échantillonnage Buerkle™ SteriBag™ sont stérilisés, disposent d’un système d’ouverture pratique et peuvent être étiquetés.
Marque:  Buerkle™ 5344-1651
197.85 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10724784
  • 265.00€ / 250 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les sachets d’échantillonnage stérilisés SteriBag sont idéals pour les échantillons dans l’industrie chimique, pharmaceutique, médicale, la médecine vétérinaire et les denrées alimentaires. Les sachets sont fabriqués en PE, offrant ainsi une étanchéité et une résistance à la déchirure exceptionnelles.
  • Stérilisé
  • Peuvent être étiquetés
  • Étanche
  • Gain d’espace
  • Transparent
  • Avec fermeture déchirable pratique
  • Éprouvés des millions de fois
Spécification
Spécification
Sachet d’échantillonnage avec zone d’étiquetage
Ouverture déchirable
Idéaux pour les échantillons dans l’industrie chimique, pharmaceutique, médicale, la médecine vétérinaire et les denrées alimentaires
Stérile
305 mm
1 650 ml
Transparent
Polyéthylène
250/boîte
178 mm
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotJ103657 Type de certificatCertificat de conformité Date06/03/2025 Catalog Number5344-1651
Numéro de lotJ103198 Type de certificatCertificat de conformité Date06/03/2025 Catalog Number5344-1651
Numéro de lotJ102011 Type de certificatCertificat de conformité Date07/12/2024 Catalog Number5344-1651
Numéro de lotJ101542 Type de certificatCertificat de conformité Date07/12/2024 Catalog Number5344-1651
Numéro de lotJ101020 Type de certificatCertificat de conformité Date07/12/2024 Catalog Number5344-1651
Nom du produit
Buerkle™ Sachets d’échantillonnage SteriBag™ > Capacité : 1650 ml avec zone d’étiquetage