Learn More
Buerkle™ Sachets d’échantillonnage SteriBag™
BIOPHARMA
Fabriqués en PE, exceptionnellement étanches et résistants à la déchirure. Les sachets d’échantillonnage Buerkle™ SteriBag™ sont stérilisés, disposent d’un système d’ouverture pratique et peuvent être étiquetés.
Marque:  Buerkle™ 5344-1650
141.36 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15306297
  • 234.00€ / 250 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les sachets d’échantillonnage stérilisés SteriBag sont idéals pour les échantillons dans l’industrie chimique, pharmaceutique, médicale, la médecine vétérinaire et les denrées alimentaires. Les sachets sont fabriqués en PE, offrant ainsi une étanchéité et une résistance à la déchirure exceptionnelles.
  • Stérilisé
  • Peuvent être étiquetés
  • Étanche
  • Gain d’espace
  • Transparent
  • Avec fermeture déchirable pratique
  • Éprouvés des millions de fois
Spécification
Spécification
Sachet d’échantillonnage sans zone d’étiquetage
Transparent
Stérile
305 x 178 mm
1650 ml
Polyéthylène
250/boîte
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotJ103196 Type de certificatCertificat de conformité Date08/03/2025 Catalog Number5344-1650
Numéro de lotJ103655 Type de certificatCertificat de conformité Date06/03/2025 Catalog Number5344-1650
Numéro de lotJ102389 Type de certificatCertificat de conformité Date12/12/2024 Catalog Number5344-1650
Numéro de lotJ101692 Type de certificatCertificat de conformité Date07/12/2024 Catalog Number5344-1650
Numéro de lotJ101541 Type de certificatCertificat de conformité Date07/12/2024 Catalog Number5344-1650
Nom du produit
Buerkle™ Sachets d’échantillonnage SteriBag™ > Capacité : 1650 ml sans zone d’étiquetage