Learn More
Buerkle™ Sachets d’échantillonnage SteriBag™
Fabriqués en PE, exceptionnellement étanches et résistants à la déchirure. Les sachets d’échantillonnage Buerkle™ SteriBag™ sont stérilisés, disposent d’un système d’ouverture pratique et peuvent être étiquetés.
Marque: Buerkle™ 5344-0720
Description
Les sachets d’échantillonnage stérilisés SteriBag sont idéals pour les échantillons dans l’industrie chimique, pharmaceutique, médicale, la médecine vétérinaire et les denrées alimentaires. Les sachets sont fabriqués en PE, offrant ainsi une étanchéité et une résistance à la déchirure exceptionnelles.- Stérilisé
- Peuvent être étiquetés
- Étanche
- Gain d’espace
- Transparent
- Avec fermeture déchirable pratique
- Éprouvés des millions de fois
Spécification
Sachet d’échantillonnage sans zone d’étiquetage | |
Ouverture déchirable | |
Idéaux pour les échantillons dans l’industrie chimique, pharmaceutique, médicale, la médecine vétérinaire et les denrées alimentaires | |
Stérile | |
229 mm |
650 ml | |
Transparent | |
Polyéthylène | |
500/boîte | |
114 mm |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
J103193 | Certificat de conformité | 06/03/2025 | 5344-0720 |
J102386 | Certificat de conformité | 12/12/2024 | 5344-0720 |
J102008 | Certificat de conformité | 07/12/2024 | 5344-0720 |
J100726 | Certificat de conformité | 07/12/2024 | 5344-0720 |
J099116 | Certificat de conformité | 07/12/2024 | 5344-0720 |