Learn More
Buerkle™ Sachets d’échantillonnage SteriBag™
BIOPHARMA
Code produit. 10584021 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
150 ml
450 ml
650 ml
800 ml
1650 ml
1 650 ml
Type de produit:
Sachet d’échantillonnage avec zone d’étiquetage
Sachet d’échantillonnage sans zone d’étiquetage
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
Code produit. 10584021
Marque: Buerkle™ 53440811
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en PE, exceptionnellement étanches et résistants à la déchirure. Les sachets d’échantillonnage Buerkle™ SteriBag™ sont stérilisés, disposent d’un système d’ouverture pratique et peuvent être étiquetés.
Les sachets d’échantillonnage stérilisés SteriBag sont idéals pour les échantillons dans l’industrie chimique, pharmaceutique, médicale, la médecine vétérinaire et les denrées alimentaires. Les sachets sont fabriqués en PE, offrant ainsi une étanchéité et une résistance à la déchirure exceptionnelles.
  • Stérilisé
  • Peuvent être étiquetés
  • Étanche
  • Gain d’espace
  • Transparent
  • Avec fermeture déchirable pratique
  • Éprouvés des millions de fois
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 800 ml
Type de bouchon Ouverture déchirable
Couleur Transparent
À utiliser avec (application) Idéaux pour les échantillons dans l’industrie chimique, pharmaceutique, médicale, la médecine vétérinaire et les denrées alimentaires
Matériau Polyéthylène
Stérilité Stérile
Nb par paquet 500
Perméabilité Étanche
Quantité 500/boîte
Dimensions (L x l) 305 x 114 mm
Longueur (métrique) 305 mm
Largeur (métrique) 114 mm
Type de produit Sachet d’échantillonnage avec zone d’étiquetage