Learn More
Thermo Scientific™ Épreuve d’agglutination au latex Staphytect Plus™
Identifiez et différenciez rapidement Staphylococcus aureus en détectant le facteur de coagulation, la protéine A et certains polysaccharides capsulaires.
Marque:  Thermo Scientific™ DR0850B
512.23 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11473949
  • 600.00€ / 500 tests
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
2°C à 8°C
Staphytect Plus
Latex pour épreuve, latex de contrôle, cartes de réactions jetables
500 tests/kit
Positif
Kit de test de Staphylococcus aureus
Latex
Staphylococcus aureus
Documents
Instructions
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot6159408 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/02/2025 Catalog NumberDR0850B
Numéro de lot6159407 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/11/2024 Catalog NumberDR0850B
Numéro de lot6128244 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberDR0850B
Numéro de lot3809209 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/05/2024 Catalog NumberDR0850B
Numéro de lot3766675 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/02/2024 Catalog NumberDR0850B
Nom du produit
Thermo Scientific™ Épreuve d’agglutination au latex Staphytect Plus™ >