Learn More
Thermo Scientific™ Épreuve d’agglutination au latex Staphaurex™ Plus
Identifiez les staphylocoques qui possèdent un clumping factor, la protéine A, et / ou des antigènes de surface caractéristiques des souches de SARM et SASM.
Marque:  Thermo Scientific™ R30950201
788.73 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 13265689
  • 897.00€ / 450 tests
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
2°C à 8°C
Oui
Kit de test de Staphylococcus aureus
450 tests/kit
Épreuve d’agglutination au latex Staphaurex Plus
Staphylocoques
Latex pour épreuve, cartes de réactions jetables, bâtonnets d‘échantillonnage et de mélange jetables
Staphylococcus aureus
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot6213687 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/03/2025 Catalog NumberR30950201
Numéro de lot6186908 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/02/2025 Catalog NumberR30950201
Numéro de lot6174003 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/01/2025 Catalog NumberR30950201
Numéro de lot6146222 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/11/2024 Catalog NumberR30950201
Numéro de lot6124022 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/11/2024 Catalog NumberR30950201
Nom du produit
Thermo Scientific™ Épreuve d’agglutination au latex Staphaurex™ Plus > 450 tests/kit