Learn More
Nickel Electro™ Couvercle avec pignon en acier inoxydable
Maintenez la stabilité de la température du bain et réduisez l’évaporation grâce à un couvercle en acier inoxydable. Le couvercle à pignon en acier inoxydable Nickel Electro™ Clifton™ minimise la perte de chaleur et réduit l’évaporation.
Marque:  Nickel Electro™ SL4-8
Code produit. 11459529
  • 216.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Acier inoxydable
  • Poignée isolée
  • Minimise la perte de chaleur
  • Réduit l’évaporation
  • Contribue à maintenir la température du bain
Spécification
Spécification
Couvercle à gâbles en acier inoxydable
Bain à agitation de 8 L
Acier inoxydable
3 ans
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Nickel Electro™ Couvercle avec pignon en acier inoxydable > S’utilise avec : Pour les bains à agitation de 8 L