Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-VMS
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS offrent une bonne résolution et des temps d’analyse rapides pour les composés volatils.
Marque: Thermo Scientific™ 26080-3960
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS offrent une bonne résolution et des temps d’analyse rapides pour les composés volatils.
- Phase stationnaire exclusive
- Dimensions optimisées pour l’analyse des polluants organiques volatils
- Parfaitement adaptées à la méthode EPA 8260B des États-Unis
- Similaires aux Rtx-VMS
Recommandé dans les cas suivants :
- Polluants organiques volatils
Spécification
260°C | |
0.53 mm | |
GC/MS, GC/MS pour les composés de la méthode EPA 8260B des États-Unis | |
30m |
0.53mm | |
TraceGOLD™ TG-VMS | |
3 μm | |
Apolaire |
Application Note: A Complete Toxicology Screening Procedure for Drugs and Toxic Compounds in Urine and Plasma Using LC-MS/MS
Taille: 298 kB
Application Note: Screening and Quantification of Multiple Drugs in Urine Using Automated Online Sample Preparation and Tandem Mass Spectrometry
Taille: 205.9 kB
Application Note: Quantitation of 12 Benzodiazepines and Metabolites in Urine Using Ultrahigh Resolution LC-MS for Forensic Toxicology Use
Taille: 430.2 kB
Application Note: Quantitation of Urinary Ethyl Glucuronide and Ethyl Sulfate Using Ultrahigh Resolution LC-MS
Taille: 268.6 kB
Application Note: A Complete Toxicology Screening Procedure for Drugs and Toxic Compounds in Urine and Plasma Using LC-MS/MS
Taille: 298 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-VMS > 30 m x 0,53 mm x 3,00 μm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu