Learn More
KNF™ Système de pompe à vide à membrane SC 920 G
Système de pompe à vide à membrane à régulation de vitesse pour un fonctionnement en toute sécurité.
Marque:  KNF™ 306473/117056
Code produit. 15810264
  • 7100.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Reconnaissance et surveillance automatiques et précises du point d’ébullition à l’aide de la fonction de rampe intégrée.
  • Vitesse réglable.
  • Vanne de ballast à gaz intégrée.
Spécification
Spécification
2 mbar abs.
Tête de pompe :PPS, membrane :Revêtu en PTFE, vannes :FFPM
40°C
366 x 423 x 294 mm
15,2 kg
1,26 m³/h (à une pression atm. de 1,26)
Nom du produit
KNF™ Système de pompe à vide à membrane SC 920 G > Débit : 1,26 m3/h à une pression atm. de 1,26