Learn More
Epredia™ Lames de microscope Cytoslide™
Améliorez le traitement et la visualisation des petits échantillons avec ces lames Cytoslides, à utiliser avec les Epredia™ Shandon™ EZ Cytofunnels™ simples.
Marque: Epredia™ 5991056
175.56 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
Améliorez le traitement et la visualisation des petits échantillons avec les lames Thermo Scientific™ Shandon™ Cytoslides™ simples, à utiliser avec les Thermo Scientific™ Shandon™ EZ Cytofunnels™ simples.
- Lames non revêtues disponibles avec le cercle sur la face supérieure ou sur la face inférieure
- Disponibles en boîtes de 100 lames
Spécification
Verre | |
Cytoslide unique | |
Uni | |
Revêtues, cercle au dos |