Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-5MS
Utilisez la phase MS la plus couramment utilisée en chromatographie en phase gazeuse grâce à la colonne GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS à phase à 5 % de phényl.
Marque:  Thermo Scientific™ 26098-3530
741.36 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15581790
  • 745.07€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Utilisez la phase MS la plus couramment utilisée en chromatographie en phase gazeuse grâce à la colonne GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS à phase à 5 % de phényl.
  • Bleeding faible pour un rapport signal-bruit, une sensibilité et une intégrité spectrale de masse excellents
  • Exceptionnellement Inerte idéale pour l’analyse de composés actifs
  • Équivaut à la phase USP G27
  • Similaire à Rxi™-5ms, DB-5, HP-5, HP-5ms, Ultra-2, SPB-5, Equity-5, CP-Sil 8
  • Recommandé dans les cas suivants :
  • Composés semi-volatils
  • Phénols
  • Amines
  • Solvants résiduels et impuretés de solvants
  • Stupéfiants
  • Pesticides
  • Congénères de PCB
  • Mélanges Aroclor
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Spécification
    330/350°C
    0,53 mm
    TraceGOLD™ TG-5 MS
    Analyse des composés actifs, GC/MS pour l’analyse des composés actifs
    30 m
    0,53 mm
    TraceGOLD
    G27, G36
    5 μm
    Faiblement polaire
    Documents
    One moment while we fetch your results.
    Nom du produit
    Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-5MS > TG-5MS 30 mX à 15 mmX5,0 μm