Learn More
Nickel Electro™ Couvercle avec pignon en acier inoxydable
Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bain à agitation de 14 L
Bain à agitation de 22 L
Bain à agitation de 38 L
Bain à agitation de 8 L
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Description
- Acier inoxydable
- Poignée isolée
- Minimise la perte de chaleur
- Réduit l’évaporation
- Contribue à maintenir la température du bain
Specifications
Specifications
| Description | Couvercle à gâbles en acier inoxydable |
| À utiliser avec (équipement) | Bain à agitation de 14 L |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Garantie | 3 ans |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction