Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-5HT
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT offrent une plage de fonctionnement étendue atteignant 400°C, idéale pour les applications GC à haute température.
Marque: Thermo Scientific™ 26095-0620
Description
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT offrent une plage de fonctionnement étendue atteignant 400 °C, idéale pour les applications GC à haute température.
- Polarité faible, 5 % diphényl / 95 % diméthyl polysiloxane
- Bleeding inférieur et meilleure inertie que les colonnes haute température comparables
- La forme spéciale du tube de silice fondue prolonge la durée de vie de la colonne de 40 %
- Similaire à Rxi™-5HT, BD-5HT, VF-5HT, ZB-5HT
Recommandé dans les cas suivants :
- Phénols
- Solvants résiduels
- Stupéfiants
- Composés semi-volatils
- Pesticides
- PCB
- Impuretés de solvants
Spécification
380/400°C | |
0,53 mm | |
TraceGOLD™ TG-5 HT | |
Analyse des pesticides, GC/MS pour les pesticides, GC/MS pour solvants résiduels, solvants et impuretés de solvants | |
30 m | |
Épaisseur de 0,15 µm ; dia. int. de 0,53 mm ; 30 m de longueur |
0,53 mm | |
TraceGOLD | |
G27, G36 | |
0,15 µm | |
Faiblement polaire |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.