Learn More
WLD Tec™ Adaptateur de sécurité en acier inox
Marque: WLD Tec™ 6.000.850
Description
- Accessoires pour bec Gasprofi et Fuego
- Accessoires communs raccordement gaz
- Adaptateur bouteille CV 270, CV300 et CV470 450 g
- Inclus avec tube souple 50cm et raccord vissant avec tuyau souple 1/4 0,5m
Spécification
Adaptateur | |
Bouteille de gaz | |
Acier inoxydable |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.