Learn More
Fisherbrand™ Tête de gaz pour bec Meker Bunsen
Tête de brûleur à gaz uniquement
Marque:  Fisherbrand™ 4083
Code produit. 11759317
  • 81.75€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Tête perforée en acier remplaçable sur base en laiton
Spécification
Spécification
Tête de gaz pour brûleur Meker
Tête en acier
1 de chaque
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Fisherbrand™ Tête de gaz pour bec Meker Bunsen > Diamètre : 20mm