Learn More
Kimble™ Tubes à centrifuger réutilisables gradués 50 ml KIMAX™ avec bouchon pastille
Le haut du tube KIMAX™ est conçu pour accueillir un bouchon conique standard (fourni)
Marque: Kimble™ 45066A-25200
Description
- Gradué et étalonné pour son volume contenu
- L’échelle, la légende et la pastille de marquage sont en émail de céramique blanche durable
- Capacité 50 ml, FCR max. 2980
- Tube de dia. ext. de 29 mm, longueur sans bouchon 148 mm
- Intervalles de graduation (ml) 0-10 dans 0,5, 10-50 dans 1
- Tolérance (ml) 0 à 1 - ±0,075, au-dessus de 1 à 2 - ±0,15, au-dessus de 2 à 5 - ±0,30, au-dessus de 5 à 10 - ±0,50
- Bouchon conique standard 19, le bouchon de rechange est le 850100
- Sachet de 6, boîte de 12
- En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
- Ne pas centrifuger avec le bouchon sur le tube.
Spécification
Pour contenir | |
Verre | |
Non | |
19 | |
148 mm | |
29 mm | |
Tube à centrifuger |
USP, ASTM E 438 | |
50 mL | |
Verre borosilicaté | |
0 à 1 ml dans ±0,075 ml, >1 à 2 ml dans ±0,15 ml, >2 à 5 ml dans ±0,3 ml, >5 à 10 ml dans ±0,5 ml | |
Conique | |
0 à 10 ml par incréments de 0,5 ml, 10 à 50 ml par incréments de 1 ml | |
2980 x g |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.