Learn More
TaqMan® Dosage d’expression génétique TaqMan™ (FAM)
Applied Biosystems TaqMan Gene Expression assays are used for quantitative real-time PCR analysis of gene expression and consist of a pair of unlabeled PCR primers and a TaqMan probe with a dye label (FAM) on the 5' end and a minor groove binder (MGB) and non-fluorescent quencher (NFQ) on the 3' end.
Marque:  TaqMan® 4351372
272.06 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10330545
  • 446.00€ / 360µL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Afficher plus
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
TaqMan® Dosage d’expression génétique TaqMan™ (FAM) > S (360 x 360 μL Reactions), made to order