Learn More
R&L Enterprises™ Bec Bunsen en laiton Meker avec cartouche de gaz
Excellente solution pour le chauffage, la stérilisation et la combustion en laboratoire. Les becs Bunsen en laiton R&L Enterprises™ Meker avec cartouche de gaz sont conçus pour être utilisés avec des cartouches de gaz butane / propane.
Marque: R&L Enterprises™ 4083/1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Atteint des températures supérieures à 1000°C
- La conception de la cartouche de gaz permet de détacher et de rattacher le brûleur aussi souvent que nécessaire, facilitant ainsi le stockage et le transport
- Entièrement en laiton avec une tête perforée en acier remplaçable
- Lorsqu’il est utilisé avec la cartouche de 220 g, le brûleur s’adapte au trépied standard de 200 mm de hauteur
- Le temps de combustion type de la cartouche de 220 g est de 2,75 heures
Spécification
Bec Meker à cartouches | |
Laiton, acier | |
Avec cartouche de 220 g |
Cartouches de mélange de gaz butane / propane | |
200 g |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 11
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- butane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Gaz inflammable Catégorie 1
Mention de danger
- H220-Gaz extrêmement inflammable.
Conseils de prudence
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P377-Fuite de gaz enflammé: Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas être arrêtée sans danger.
- P381-Éliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger.
- P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Hydrocarbon C3-C4
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
R&L Enterprises™ Bec Bunsen en laiton Meker avec cartouche de gaz > S’utilise avec : Pour les cartouches de gaz butane/propane
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu