Learn More
Tenak™ Rack confort en acier inox pour congélateurs verticaux
Placez les boîtes cryogéniques dans les tiroirs avec le rack confort en acier inox Tenak™ pour congélateurs verticaux. Cette structure de rack confort accroît la flexibilité et réduit le poids de fonctionnement par rapport aux types de rack.
Marque:  Tenak™ TE35506
Code produit. 12497060
  • 253.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Six hauteurs de boîte différentes
  • Pour tous les modèles de congélateurs
  • Acier inox
  • Boîtes cryogéniques vendues séparément
Spécification
Spécification
Oui
5 x 5
Acier inoxydable
25
Plaques de microtitration
28
1/boîte
332 mm
Rack, confort
Plaques de microtitration 5 x 5/25
25
Oui
Congélateur-coffre
1/boîte
135 mm
450 mm
Nom du produit
Tenak™ Rack confort en acier inox pour congélateurs verticaux > Accueillent les articles suivants : Plaques de microtitration 5 x 5/25 ; Hauteur : 332 mm