Learn More
Thermo Scientific™ 384 Well White Plate, Non-Treated Surface, Non-Sterile, Pack of 25
Couleur :blanc ; Stérilité :non stérile ; Couvercle :sans couvercle
Marque: Thermo Scientific™ 262360
780.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Améliorez le bruit de fond, l’autofluorescence et les interférences grâce aux microplaques Thermo Scientific™ Nunc 384 puits noires et blanches en polystyrène.
- Les microplaques noires sont recommandées pour les mesures par fluorescence ; avec une lumière rétrodiffusée et une fluorescence de fond minimales.
- Les microplaques blanches sont recommandées pour les mesures par luminescence ; avec une réflexion maximale et une autoluminescence minimale.
Spécification
Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
0,05 cm2 | |
25/emballage ; 100/boîte | |
Blancs | |
En PS | |
96 | |
Non stérile | |
Plat | |
25 |
Sans couvercle | |
16 × 24 | |
Nunc™ | |
Microplaque | |
120 μl | |
10 à 100 μl | |
Non traité | |
100 | |
100/boîte |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1415169 | Certificat de conformité | 29/10/2024 | 262360 |
1384934 | Certificat de conformité | 27/07/2023 | 262360 |
1361698 | Certificat de conformité | 12/08/2022 | 262360 |
1345252 | Certificat de conformité | 15/02/2022 | 262360 |
1320762 | Certificat de conformité | 28/05/2021 | 262360 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.