Learn More
Thermographic Measurements Ltd Mini bandelettes de mesure de température Thermax™
Obtenez une indication de la température actuelle par thermographie avec les mini bandelettes de mesure de température Thermographic™ Thermax™. Les bandelettes de température peuvent varier selon les besoins pour la surveillance de la température actuelle pour la stérilisation.
Marque:  Thermographic Measurements Ltd M06STHERG5C01P1
Code produit. 11786358
  • 19.34€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Ruban sensible à la chaleur pour la surveillance de la température de stérilisation
  • Disponible en format vertical ou horizontal
  • Adhésive
  • Irréversibles
Spécification
Afficher plus
Nom du produit
Thermographic Measurements Ltd Mini bandelettes de mesure de température Thermax™ > Plage de températures : 132 à 160°C