Learn More
Wesbart™ Rack pour congélateur horizontal en aluminium
Les racks pour congélateur horizontal en aluminium Wesbart™ sont à chargement frontal avec des plateaux ou tiroirs pour un accès rapide aux cryoboîtes et autres articles stockés
Marque:  Wesbart™ BH115/5NMT
Code produit. 15905590
  • 228.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
The main benefit of the front access rack is to gain access to the samples only one tray has to be removed from the rack meaning all other samples are kept at low temperature.
Spécification
Spécification
Boxes (25/Rack)
5 Trays/Rack
Suitable for 2 in. cryoboxes
Aluminum
5
685 x 140 x 287 mm
Nom du produit
Wesbart™ Rack pour congélateur horizontal en aluminium > 25 boxes per rack