Learn More
Karl Hecht™ Staining Trough
Allows for the staining of 10 microscope slides.
Marque: Karl Hecht™ 41205002
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Glass trough with cover
- Staining tray made of stainless steel
- Suitable for microscope slides of approx. 76 x 26mm, width up to approx. 45mm
- Spare part of glass trough also available
Spécification
Spare Trough | |
Staining slides | |
9 x 7 x 6.5 cm |
Clear | |
Slides of approx. 76 x 26 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Karl Hecht™ Staining Trough > Spare part
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu