Learn More
Karl Hecht™ Staining Trough
Allows for the staining of 10 microscope slides.
21.00€ - 61.00€
Spécification
Couleur Clear
À utiliser avec (application) Staining slides
À utiliser avec (équipement) Slides of approx. 76 x 26 mm
Dimensions (L x l x H) 9 x 7 x 6.5 cm
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Type de produit Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de produit Prix Quantité et disponibilité  
15974870
Afficher les documents
Karl Hecht™
41205010
Complete Set
61.00€
1 pièce
10573452
Afficher les documents
Karl Hecht™
41205002
Spare Trough
21.00€
1 pièce
Description
Description
  • Glass trough with cover
  • Staining tray made of stainless steel
  • Suitable for microscope slides of approx. 76 x 26mm, width up to approx. 45mm
  • Spare part of glass trough also available
Spécification
Spécification
Clear
Staining slides
Slides of approx. 76 x 26 mm
9 x 7 x 6.5 cm
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Karl Hecht™ Staining Trough