Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches SPE SOLA™
Obtenez une meilleure reproductibilité avec des extraits plus cohérents par rapport aux produits de SPE classiques, d’élimination des phospholipides et de précipitation des protéines.
Marque: Thermo Scientific™ 60109-005
Description
Développez votre productivité en laboratoire. Les cartouches SPE Thermo Scientific™ SOLA™ créent une véritable révolution dans l’extraction en phase solide (SPE). Cette première gamme de produits de SPE sans fritté permet d’augmenter le débit d’analyse d’échantillons au sein des laboratoires d’analyses biologiques exigeant de faibles volumes d’élution combinés à une meilleure reproductibilité, à des taux de défaillance limités et à des extraits plus propres, afin d’obtenir une meilleure productivité.
Les produits SOLA sont disponibles dans un format de cartouche 10 mg/1 ml. Ils fournissent des extraits d’échantillon reproductibles, propres et homogènes pour la bio-analyse en utilisant la technologie primée unique d’extraction en phase solide (SPE) sans fritté. L’amélioration des performances des cartouches SOLA se traduit par une meilleure confiance dans les résultats d’analyse et la réduction des coûts, sans compromettre la facilité d’utilisation ni nécessiter le développement de méthodes complexes.Les cartouches SOLA présentent des performances inégalées par rapport aux produits de SPE classiques, d’élimination des phospholipides et de précipitation des protéines.
Quels sont les avantages des cartouches SOLA pour vos analyses ?
- Des niveaux de reproductibilité plus élevés
- Des niveaux de propreté des extraits plus élevés
- Des exigences réduites en termes de solvants
- Confiance dans les résultats
Spécification
1 ml | |
10 mg | |
SOLA | |
Cartouche SPE |
Cartouche SPE SOLA WAX | |
Applications bioanalytiques - Rétention forte de composés acides forts par échange d’ions. La charge absorbée peut être activée ou désactivée. Rétention de phase inverse complémentaire des composés neutres. | |
Échangeur d’anions faibles en mode mixte, polymère | |
1 ml |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Vidéos
-
Thermo Scientific SOLA SPE cartridges and plates
-
Thermo Scientific SOLA SPE cartridges and plates