Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches SPE SOLA™
Obtenez une meilleure reproductibilité avec des extraits plus cohérents par rapport aux produits de SPE classiques, d’élimination des phospholipides et de précipitation des protéines.
Marque: Thermo Scientific™ 60109-002
196.30 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
Développez votre productivité en laboratoire. Les cartouches SPE Thermo Scientific™ SOLA™ créent une véritable révolution dans l’extraction en phase solide (SPE). Cette première gamme de produits de SPE sans fritté permet d’augmenter le débit d’analyse d’échantillons au sein des laboratoires d’analyses biologiques exigeant de faibles volumes d’élution combinés à une meilleure reproductibilité, à des taux de défaillance limités et à des extraits plus propres, afin d’obtenir une meilleure productivité.
Les produits SOLA sont disponibles dans un format de cartouche 10 mg/1 ml. Ils fournissent des extraits d’échantillon reproductibles, propres et homogènes pour la bio-analyse en utilisant la technologie primée unique d’extraction en phase solide (SPE) sans fritté. L’amélioration des performances des cartouches SOLA se traduit par une meilleure confiance dans les résultats d’analyse et la réduction des coûts, sans compromettre la facilité d’utilisation ni nécessiter le développement de méthodes complexes.Les cartouches SOLA présentent des performances inégalées par rapport aux produits de SPE classiques, d’élimination des phospholipides et de précipitation des protéines.
Quels sont les avantages des cartouches SOLA pour vos analyses ?
- Des niveaux de reproductibilité plus élevés
- Des niveaux de propreté des extraits plus élevés
- Des exigences réduites en termes de solvants
- Confiance dans les résultats
Spécification
1 ml | |
10 mg | |
SOLA | |
Cartouche SPE |
Cartouche SPE SOLA SCX | |
Applications bioanalytiques - Rétention forte de composés de base faibles par échange d’ions. Rétention de phase inverse complémentaire des composés neutres. | |
Échangeur de cations forts en mode mixte, polymère | |
1 ml |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Thermo Scientific SOLA SPE cartridges and plates
-
Thermo Scientific SOLA SPE cartridges and plates
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70% -
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31