Learn More
Memmert™ Intérieur presque étanche avec entrée / sortie de gaz pour UF110plus
Intérieur presque étanche avec possibilité d’entrée / sortie par deux tubes avec clapets à bille.
Marque: Memmert™ UF110plusK3
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Entrée / sortie de gaz par 2 tubes avec clapets à bille
- Clarification technique requise pour la combinaison avec d’autres options
Spécification
Étuve UF110plus | |
Intérieur | |
Entrée / sortie de gaz |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Memmert™ Intérieur presque étanche avec entrée / sortie de gaz pour UF110plus > S’utilise avec : UF110plus
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu