Learn More
Thiosulfate de sodium, solution étalon 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals
Marque:  Thermo Scientific Acros 124270250
321.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 13468338
  • 322.61€ / 25L
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction, solution étalon volumétrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Sodium thiosulfate
Incolore
25 L
Na2S2O3
15, 8821
Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
[Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
158.10
158.11
Récipient en plastique
7772-98-7, 7732-18-5
Liquide
Na2O3S2
MFCD00003499
sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
disodium pentahydrate sulfanidesulfonate
24477
0.0950 to 0.1050N (20°C)
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0465412 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/08/2024 Catalog Number124270010,124270250,124270025
Numéro de lotB00Y4804 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number124270010,124270250,124270025
Numéro de lotA0461085 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/03/2024 Catalog Number124270010,124270250,124270025
Numéro de lotA0459624 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2024 Catalog Number124270010,124270250,124270025
Numéro de lotA0453747 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/01/2024 Catalog Number124270010,124270250,124270025
Nom du produit
Thiosulfate de sodium, solution étalon 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals > 25 L ; Tambour en plastique