Learn More
WTW™ Capteurs d’oxygène dissous galvanique (universels)
Obtenez des résultats des tests précis pour l’eau et les solutions aqueuses grâce à ces capteurs d’oxygène dissous galvaniques recouverts par une membrane qui ne nécessitent que peu d’entretien et aucune durée de polarisation.
Marque:  WTW™ 201545
1098.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10470632
  • 1150.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Capteur d’oxygène dissous avec compensation de la température et surveillance des fuites de la membrane intégrées
  • Peut être utilisé en laboratoire ainsi que sur le terrain
  • Les caractéristiques comprennent un temps de réponse rapide (t99<60 s) et un fonctionnement avec un minimum d’entretien
  • Les domaines d’utilisation comprennent les eaux de surface, les mesures dans les stations de traitement des eaux usées, les directions de DBO
  • Rempli avec de l’électrolyte, peut atteindre une durée de vie de jusqu’à 6 mois
  • Récipient d’étalonnage compris
  • Pour une utilisation avec des instruments de mesure de la conductivité et multi-paramètres
  • Avec solution nettoyante pour câble de 1,5 m de long, feuille de métal abrasive, 3 têtes de membrane d’échange et électrolyte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
3 m
Solution nettoyante pour câble de 3 ml, feuille abrasive, 3 têtes à membrane échangeuse et électrolyte
Instruments de mesure de la conductivité et multi-paramètres
FDS
Documents Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
WTW™ Capteurs d’oxygène dissous galvanique (universels) > Longueur du câble : 3 m ; têtes de la membrane échangeuse : 3