Learn More
WTW™ Capteurs d’oxygène dissous galvanique (universels)
Obtenez des résultats des tests précis pour l’eau et les solutions aqueuses grâce à ces capteurs d’oxygène dissous galvaniques recouverts par une membrane qui ne nécessitent que peu d’entretien et aucune durée de polarisation.
Marque: WTW™ 201546
1135.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Capteur d’oxygène dissous avec compensation de la température et surveillance des fuites de la membrane intégrées
- Peut être utilisé en laboratoire ainsi que sur le terrain
- Les caractéristiques comprennent un temps de réponse rapide (t99<60 s) et un fonctionnement avec un minimum d’entretien
- Les domaines d’utilisation comprennent les eaux de surface, les mesures dans les stations de traitement des eaux usées, les directions de DBO
- Rempli avec de l’électrolyte, peut atteindre une durée de vie de jusqu’à 6 mois
- Récipient d’étalonnage compris
- Pour une utilisation avec des instruments de mesure de la conductivité et multi-paramètres
- Avec solution nettoyante pour câble de 1,5 m de long, feuille de métal abrasive, 3 têtes de membrane d’échange et électrolyte
Spécification
6 m | |
Solution nettoyante pour câble de 6 m de long, feuille abrasive, 3 têtes à membrane échangeuse et électrolyte | |
Instruments de mesure de la conductivité et multi-paramètres |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 9
WTW044 Oxymetre WTW OXI 330 - 340
Taille: 1.1 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
WTW™ Capteurs d’oxygène dissous galvanique (universels) > Longueur de câble : 6 m
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu