Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PC215 pH/ion and Conductivity Bench Meter with Stand
Designed to provide accurate and reliable pH, ORP, ion concentration, conductivity, TDS, salinity, resistivity and temperature analysis, the Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PC215 bench meter is well suited for laboratories that desire a modern meter with advance performance.
Marque:  Thermo Scientific™ PSTAR2155
1941.80 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24069" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 30245804
  • 2774.00€ / 1 kit
Expédition estimée: 28-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Afficher plus
Nom du produit
Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PC215 pH/ion and Conductivity Bench Meter with Stand > Meter with stand, ROSS Ultra Triode refillable epoxy-body pH/ATC electrode, 4-cell epoxy/graphite-body K=0.475 conductivity/ATC electrode