Learn More
Hydroxyde de sodium, pur, solution étalon 1N, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 124260250
628.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solution volumétrique étalon
Spécification
Sodium hydroxide | |
1310-73-2, 7732-18-5 | |
NaOH | |
01,1083; 05,616; 07,336; 08,460 | |
15, 8761 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol | |
25 L | |
hydroxyde de sodium | |
14798 | |
40 | |
1.04 |
Incolore | |
HNaO | |
0.998 to 1.002N (20°C) | |
1.0400g/mL | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
[OH-].[Na+] | |
39.997 | |
CHEBI:32145 | |
Bidon en plastique | |
Liquide |
Sécurité et traitement
- Sodium hydroxide, 1N standard solution
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium hydroxide
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467985 | Certificat d’analyse | 25/01/2025 | 124260050,124260250,124260010 |
A0468250 | Certificat d’analyse | 25/01/2025 | 124260050,124260250,124260010 |
A0468251 | Certificat d’analyse | 25/01/2025 | 124260050,124260250,124260010 |
A0469033 | Certificat d’analyse | 25/01/2025 | 124260050,124260250,124260010 |
A0465059 | Certificat d’analyse | 05/08/2024 | 124260050,124260250,124260010 |