Learn More
Hydroxyde de sodium, pur, solution étalon 1N, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Bidon en plastique
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
25L
5L
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solution volumétrique étalon
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium hydroxide |
| Couleur | Incolore |
| CAS | 1310-73-2, 7732-18-5 |
| Formule moléculaire | HNaO |
| Formule linéaire | NaOH |
| Concentration | 0.998 to 1.002N (20°C) |
| Fieser | 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460 |
| Densité | 1.0400g/mL |
| Merck Index | 15, 8761 |
| Synonyme | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
| Afficher plus |