Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes LC Hypersil™ Phenyl-2
Séparez les composés aromatiques et modérément polaires grâce aux colonnes LC Hypersil Phenyl-2.
Marque: Thermo Scientific™ 31905-154630
Description
Séparez les composés aromatiques et modérément polaires grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl-2.
Les phases stationnaires classiques Hypersil font référence dans l’industrie en matière de méthodes HPLC. Ayant fait leurs preuves comme outils analytiques efficaces, les phases Hypersil classiques sont bien établies et référencées dans les méthodes HPLC. Leur qualité est garantie par une fabrication conforme aux Directives Qualité ISO 9001-2000.
Pour les séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, utilisez les colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Phenyl comme alternative.
- Fortement recommandée pour la séparation des composés aromatiques polaires et des composés modérément polaires
- Caractéristiques de rétention similaires à celles des colonnes Hypersil MOS
- Sélectivité alternative à la C8
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
Spécification
Colonne analytique | |
150 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
60°C | |
Phényle (Ph) | |
Silice sphérique, entièrement poreuse de type A | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
4,6 mm | |
5800 psi (400 bars) | |
2 à 8 | |
170 m²/g | |
L11 | |
Hypersil classique | |
5 % | |