Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes LC Hypersil™ Phenyl-2
Séparez les composés aromatiques et modérément polaires grâce aux colonnes LC Hypersil Phenyl-2.
Marque: Thermo Scientific™ 31905-014001
Description
Séparez les composés aromatiques et modérément polaires grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl-2.
Les phases stationnaires classiques Hypersil font référence dans l’industrie en matière de méthodes HPLC. Ayant fait leurs preuves comme outils analytiques efficaces, les phases Hypersil classiques sont bien établies et référencées dans les méthodes HPLC. Leur qualité est garantie par une fabrication conforme aux Directives Qualité ISO 9001-2000.
Pour les séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, utilisez les colonnes Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Phenyl comme alternative.
- Hautement recommandées pour la séparation de composés aromatiques polaires et de composés Modéréement polaires
- Charactéristiques de rétention similaires à Hypersil MOS
- Sélectivité alternative à C8
Spécification
Cartouche de garde, 4/boîte | |
Support Uniguard à raccord direct et indépendant | |
5800 psi (400 bars) | |
2 à 8 | |
170 m²/g | |
L11 | |
Hypersil classique | |
5% | |
Oui |
4 mm | |
10 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
60°C | |
Phenyl-2 C8 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |