Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tube de culture en verre sodocalcique
Utilisez le tube de culture en verre sodocalcique Kimble Chase™ pour visualiser les cultures cellulaires en laboratoire. Ce tube supérieur jetable en verre sodocalcique dont le couvercle a un rebord uni (non étiqueté) et présente un fond robuste et uniforme.
Marque: DWK Life Sciences A412516000711
38.26 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Couvercle avec rebord
- Non marqué
- En verre sodocalcique transparent
- Fond uniforme
- Jetable
Spécification
Fond rond | |
250/boîte | |
Tube à essai |
125 mm | |
16 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
22Heures
20Minutes
0Secondes
24 -
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant