Learn More
Micronova™ Support BinStand™ en acier inox BinLiner™
Ces deux types de supports de revêtement de bac sont fabriqués à partir de cadres de tige ouverts en acier inox durable qui permettent le retrait latéral ergonomique des revêtements pour une utilisation simplifiée. Ils maintiennent en toute sécurité une gamme de sacs de revêtement de bac. Le complément parfait aux Micronova BinLiners™.
Marque:  Micronova™ BLSSH-1624
Code produit. 16497675
  • 313.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les porte-sacs à cadre en acier inox de style ciseau sont conçus pour accueillir les BinLiners™ de 40 pouces x 48 pouces, pour une utilisation dans des environnements propres et contrôlés.
The Micronova BinLiner™ Stainless Steel BinStands™ are ideal for cleanroom material disposal, garment collection and raw material or product storage. The unique, rectangular stand features polyketone molds that connect the sides and function as stand feet that easily slide to prevent floor scratching and rusting. The scissor stand easily folds open and closed for storage when not in use.
  • Two styles of stainless steel rod, open frame bin stands
  • Ergonomic side removal of liners for simplified use
  • Securely hold a range of bin liner bags
  • For material disposal, garment collection and raw material or product storage
  • The scissor stand easily folds open and closed for storage
  • Rectangular stand has plastic connectors that prevent floor rusting and scratching
  • Corner legs are removable if disassembly is required
  • Available in a variety of sizes to hold bags from 5 to 55 gallon sizes
    • BLSSH-1515 stand for use with 34 x 40-inch liners
    • BLSSH-1624 stand for use with 40 x 48-inch and 40 x 60-inch liners
    • BLSSH-40 stand best used with 40 gallon liners
  • Resistant to common cleaning solutions and disinfectants
  • Autoclavable
Spécification
Spécification
150 L
40 gal
86 cm
1 Ea.
Autoclavable
For Use with 40 x 48-Inch and 40 x 60-Inch Liners
23 in.
Stainless Steel
Porte-sacs à cadre en acier inox
58 x 36 x 86 cm (23 x 14 x 34 in.)
58 cm
36 cm
Stand for Disposal Bags Used in Controlled Environments
14 in.
34 in.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot047921-000 Type de certificatCertificat de conformité Date19/02/2025 Catalog NumberBLSSH-1624
Numéro de lot046992-000 Type de certificatCertificat de conformité Date26/12/2024 Catalog NumberBLSSH-1624
Numéro de lot046317-000 Type de certificatCertificat de conformité Date11/12/2024 Catalog NumberBLSSH-1624
Numéro de lot045999-000 Type de certificatCertificat de conformité Date01/11/2024 Catalog NumberBLSSH-1624
Numéro de lot045263-000 Type de certificatCertificat de conformité Date25/10/2024 Catalog NumberBLSSH-1624
Nom du produit
Micronova™ Support BinStand™ en acier inox BinLiner™ > BinStand, Stainless Steel Electropolished, 14 x 23 x 34 in., 150 L (40 gal.)