Learn More
Fisherbrand™ Tubes à essai en verre sodocalcique Durham
Détecte la production de gaz par les microorganismes. Les tubes à essai en verre sodocalcique Durham Fisherbrand™ permettent de visualiser les bulles d’air piégées.
Marque: Fisherbrand™ FB63122
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Utilisé en microbiologie
- Remplissez le Durham avec la solution et insérez-le à l’envers dans un deuxième tube
- Le tube sans rebord facilite l’exécution
- Épaisseur de paroi : 0,65mm
Spécification
Tube à essai | |
Verre sodocalcique | |
Non | |
Tube Durham |
35 mm | |
300boîte | |
8 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 12
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 66.4 MB
FBS024 Fisherbrand Glassware European
Taille: 4.2 MB
FBS024 Fisherbrand Glassware European
Taille: 4.2 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 20.9 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Tubes à essai en verre sodocalcique Durham > Dimensions : 8 x 35 mm (dia. x H)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu