Learn More
Tube de culture à fond rond en verre borosilicaté Pyrex™ avec bouchon à vis
La solution idéale pour les travaux de culture avec des bouchons à vis en PBT et des disques en caoutchouc revêtus de PTFE. Les tubes de culture Pyrex™ sont disponibles dans de nombreuses tailles pour répondre à tous vos besoins.
Marque: Pyrex 1636/26MP
223.85 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
La solution idéale pour les travaux de culture avec des bouchons à vis en PBT et des disques en caoutchouc revêtus de PTFE. Les tubes de culture Pyrex™ sont disponibles dans de nombreuses tailles pour répondre à tous vos besoins.
- Idéal pour le travail de culture
- En verre borosilicaté Pyrex™
- Une résistance élevée à l’attaque par l’eau réduit la lixiviation des contaminants qui peuvent causer des changements de pH
- Bouchons à vis phénoliques avec disque en caoutchouc revêtu de PTFE inerte
- Le bouchon peut supporter des cycles répétés de stérilisation à la chaleur sèche et à la vapeur (121°C pendant deux heures)
Spécification
Phénolique | |
100 mm | |
Idéal pour les travaux de culture | |
PTFE | |
Autoclavable | |
Bouchon à vis |
11 mL | |
Verre borosilicaté | |
Bouchon à vis | |
15 mm | |
16 mm |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
30Heures
1Minutes
19Secondes
24 -
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
Nouvelle offre Economisez maintenant