Learn More
Thermo Scientific™ Ferrules de rechange SilTite™, écrous et joints de socle
Éliminez les fuites grâce à la ferrule Thermo Scientific™ SilTite.
Marque: Thermo Scientific™ 290MA207
Description
Éliminez les fuites grâce à la férule Thermo Scientific™ SilTite, qui forme un joint étanche, solide et permanent autour de la colonne capillaire.
- Les férules en métal SilTite et les écrous sont fabriqués à partir du même matériau et ont le même
- coefficient de dilatation thermique
- La base de la ferrule est plate et forme un joint parfait avec l’interface MS
- La tolérance de température de la ferrule est bien supérieure à la limite de l’injecteur, de l’interface MS ou du four GC
- Contrairement aux autres ferrules, il n’est pas nécessaire de les resserrer après l’installation
Spécification
Écrous SilTite | |
290 MA207 | |
Injecteurs SSL Agilent | |
Lot de 5 écrous |